2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8760-10G PC8760-5G PC8760-1G
APOSPC8760-10GEA 205 EUR
APOSPC8760-10G APOSPC8760-5G APOSPC8760-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄
Smeltpunt: 63…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862055
CAS nummer: 191604-88-3