2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
PC8770-1G PC8770-250MG PC8770-5G
APOSPC8770-1GEA 24.9 EUR
APOSPC8770-1G APOSPC8770-250MG APOSPC8770-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₈H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972927
CAS nummer: 129676-67-1