1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
PC8776-10G PC8776-1G PC8776-5G
APOSPC8776-10GEA 255 EUR
APOSPC8776-10G APOSPC8776-1G APOSPC8776-5G
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Formule: C₁₅H₂₀FN₃O₄
MW: 325.34 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443959
CAS nummer: 154590-34-8