4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8777-10G PC8777-1G PC8777-5G
APOSPC8777-10GEA 1700 EUR
APOSPC8777-10G APOSPC8777-1G APOSPC8777-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₈ClFO
Smeltpunt: 112…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201223
CAS nummer: 842140-45-8