N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8779-1G PC8779-5G
APOSPC8779-1GEA 95 EUR
APOSPC8779-1G APOSPC8779-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Formule: C₉H₁₀ClFN₂O
Smeltpunt: 132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03787786
CAS nummer: 13908-32-2