4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8780-1G PC8780-500MG PC8780-5G
APOSPC8780-1GEA 70.6 EUR
APOSPC8780-1G APOSPC8780-500MG APOSPC8780-5G
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈ClFO
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443962
CAS nummer: 223575-82-4