1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8783-1G PC8783-250MG
APOSPC8783-1GEA 73 EUR
APOSPC8783-1G APOSPC8783-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Formule: C₉H₉FN₂O
Smeltpunt: 150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03787796
CAS nummer: 53159-75-4