4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8785-1G PC8785-5G PC8785-250MG
APOSPC8785-1GEA 132 EUR
APOSPC8785-1G APOSPC8785-5G APOSPC8785-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid
Formule: C₅H₂F₆O₂
Kookpunt: 109…110 °C/120mmHg
Smeltpunt: 26…28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013574
CAS nummer: 1763-28-6
EINECS: 217-180-3
UN: 3265
ADR: 8,III