5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: alpha,alpha,alpha,5-Tetrafluoro-o-toluoyl chloride
PC8790-25G PC8790-5G PC8790-100G
APOSPC8790-25GEA 215 EUR
APOSPC8790-25G APOSPC8790-5G APOSPC8790-100G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56 g/mol
Kookpunt: 168…169 °C
Dichtheid: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083534
CAS nummer: 216144-70-6
UN: 3265
ADR: 8 II