N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8794-1G PC8794-250MG PC8794-5G
APOSPC8794-1GEA 80.4 EUR
APOSPC8794-1G APOSPC8794-250MG APOSPC8794-5G
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₉H₉F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044178
CAS nummer: 30377-62-9