5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8801-25G PC8801-100G PC8801-500G
APOSPC8801-25GEA 33.7 EUR
APOSPC8801-25G APOSPC8801-100G APOSPC8801-500G
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO
Smeltpunt: 29…32 °C
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094518
CAS nummer: 96515-79-6