5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(5-Chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC8803-1G PC8803-5G PC8803-10G
APOSPC8803-1GEA 23.4 EUR
APOSPC8803-1G APOSPC8803-5G APOSPC8803-10G
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 95%
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172.59 g/mol
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094519
CAS nummer: 541508-27-4