3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8806-25G PC8806-5G
APOSPC8806-25GEA 70.1 EUR
APOSPC8806-25G APOSPC8806-5G
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₂
Smeltpunt: 165…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665763
CAS nummer: 161957-56-8