2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8814-1G PC8814-250MG
APOSPC8814-1GEA 51.2 EUR
APOSPC8814-1G APOSPC8814-250MG
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂FN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02663411
CAS nummer: 72216-06-9