6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(Trifluoromethyl)nicotinimidamide hydrochloride, 6-(Trifluoromethyl)nicotinamidine hydrochloride
PC8819-1G PC8819-5G
APOSPC8819-1GEA 61.4 EUR
APOSPC8819-1G APOSPC8819-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride
Formule: C₇H₇ClF₃N₃
Smeltpunt: 191…193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862652
CAS nummer: 221313-11-7