2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8827-1G PC8827-250MG
APOSPC8827-1GEA 110 EUR
APOSPC8827-1G APOSPC8827-250MG
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Formule: C₆H₅FIN
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095303
CAS nummer: 153034-78-7