4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8829-1G PC8829-5G
APOSPC8829-1GEA 408 EUR
APOSPC8829-1G APOSPC8829-5G
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Formule: C₈H₄ClF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 13947-94-9