4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8830-1G PC8830-5G
APOSPC8830-1GEA 87.6 EUR
APOSPC8830-1G APOSPC8830-5G
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride
Formule: C₁₀H₁₁F₃O
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07773046
CAS nummer: 67081-98-5