4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8831-5G PC8831-1G PC8831-25G
APOSPC8831-5GEA 58.4 EUR
APOSPC8831-5G APOSPC8831-1G APOSPC8831-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene
Formule: C₇H₅BrFI
Kookpunt: 249…250 °C
Dichtheid: 2,145 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200719
CAS nummer: 870704-15-7