3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8834-1G PC8834-25G PC8834-5G
APOSPC8834-1GEA 22 EUR
APOSPC8834-1G APOSPC8834-25G APOSPC8834-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
Smeltpunt: 210…212 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07778020
CAS nummer: 1160561-31-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable