2-Bromo-3,5-difluorophenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8835-10G PC8835-1G PC8835-5G
APOSPC8835-10GEA 301 EUR
APOSPC8835-10G APOSPC8835-1G APOSPC8835-5G
2-Bromo-3,5-difluorophenol 96%
2-Bromo-3,5-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861127
CAS nummer: 325486-43-9