4-Bromo-3,5-difluorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8836-1G PC8836-5G PC8836-25G
APOSPC8836-1GEA 22 EUR
APOSPC8836-1G APOSPC8836-5G APOSPC8836-25G
4-Bromo-3,5-difluorophenol
4-Bromo-3,5-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Smeltpunt: 73…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062385
CAS nummer: 130191-91-2