1-Bromo-5-fluoronaphthalene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC8838-1G
PC8838-25G
PC8838-5G
APOSPC8838-1GEA
129
EUR
APOSPC8838-1G
APOSPC8838-25G
APOSPC8838-5G
1-Bromo-5-fluoronaphthalene 97%
1-Bromo-5-fluoronaphthalene
Formule:
C₁₀H₆BrF Kookpunt: 85…90 °C/0,5mmHg Smeltpunt: 18…19 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09258916 CAS nummer: 315-56-0 |