Trifluorazijnzuur
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TFA
PC8841-1KG PC8841-5KG
APOSPC8841-1KGEA 512 EUR
APOSPC8841-1KG APOSPC8841-5KG
Trifluorazijnzuur
Trifluorazijnzuur
Suitable for protein sequence analysis.
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Kookpunt: 72.4 °C
Smeltpunt: 15.4 °C
Dichtheid: 1.489 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754