4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)acetamide
PC8844-100G PC8844-25G PC8844-5G
APOSPC8844-100GEA 688 EUR
APOSPC8844-100G APOSPC8844-25G APOSPC8844-5G
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Formule: C₈H₆BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038226
CAS nummer: 541539-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1 II