2-Bromo-3-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC8846-5G
PC8846-100G
PC8846-25G
APOSPC8846-5GEA
22
EUR
APOSPC8846-5G
APOSPC8846-100G
APOSPC8846-25G
2-Bromo-3-fluoropyridine 98%
2-Bromo-3-fluoropyridine
Formule:
C₅H₃BrFN Dichtheid: 1,74 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04114128 CAS nummer: 40273-45-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |