3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8847-5G PC8847-100G PC8847-25G
APOSPC8847-5GEA 22 EUR
APOSPC8847-5G APOSPC8847-100G APOSPC8847-25G
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₄FNO
Smeltpunt: 80…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863558
CAS nummer: 218301-22-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III