2-Fluoro-m-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8849-5G PC8849-25G PC8849-100G
APOSPC8849-5GEA 22 EUR
APOSPC8849-5G APOSPC8849-25G APOSPC8849-100G
2-Fluoro-m-toluidine
2-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410915
CAS nummer: 1978-33-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable