6-Fluoroveratraldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8855-1G PC8855-5G
APOSPC8855-1GEA 33.7 EUR
APOSPC8855-1G APOSPC8855-5G
6-Fluoroveratraldehyde
6-Fluoroveratraldehyde
Formule: C₉H₉FO₃
Smeltpunt: 93…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061108
CAS nummer: 71924-62-4