1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8856-1G PC8856-5G
APOSPC8856-1GEA 138 EUR
APOSPC8856-1G APOSPC8856-5G
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Formule: C₁₂H₈F₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835175
CAS nummer: 934241-80-2