3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC8902-1G PC8902-5G PC8902-10G
APOSPC8902-1GEA 38 EUR
APOSPC8902-1G APOSPC8902-5G APOSPC8902-10G
3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
3-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236230
CAS nummer: 244022-71-7
UN: 2735
ADR: 8 III