a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8908-1G PC8908-10G PC8908-5G
APOSPC8908-1GEA 144 EUR
APOSPC8908-1G APOSPC8908-10G APOSPC8908-5G
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide
Formule: C₁₅H₁₂FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03787932
CAS nummer: 165806-95-1