3,5-Difluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
PC8911-100G PC8911-25G PC8911-5G
APOSPC8911-100GEA 99.3 EUR
APOSPC8911-100G APOSPC8911-25G APOSPC8911-5G
3,5-Difluorophenylboronic acid 98%
3,5-Difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318138
CAS nummer: 156545-07-2