1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8913-10G PC8913-1G PC8913-5G
APOSPC8913-10GEA 205 EUR
APOSPC8913-10G APOSPC8913-1G APOSPC8913-5G
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Formule: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
Smeltpunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683528
CAS nummer: 207857-15-6