Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8914-5G PC8914-1G
APOSPC8914-5GEA 65.8 EUR
APOSPC8914-5G APOSPC8914-1G
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid
Formule: C₆H₂F₈O₆
Kookpunt: 115 °C/0,8mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094537
CAS nummer: 55621-21-1
UN: 3261
ADR: 8,III