3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-2-thiophenecarboxylic acid
PC8915-10G PC8915-1G PC8915-5G
APOSPC8915-10GEA 269 EUR
APOSPC8915-10G APOSPC8915-1G APOSPC8915-5G
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C5H3FO2S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03426911
CAS nummer: 32431-84-8