8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8920-10G PC8920-1G PC8920-5G
APOSPC8920-10GEA 99.3 EUR
APOSPC8920-10G APOSPC8920-1G APOSPC8920-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄ClF₃N₂
MW: 220.58 g/mol
Smeltpunt: 110…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06496224
CAS nummer: 178488-36-3