Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8922-1G PC8922-250MG
APOSPC8922-1GEA 87.6 EUR
APOSPC8922-1G APOSPC8922-250MG
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142038
CAS nummer: 132089-39-5