2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8927-1G PC8927-5G
APOSPC8927-1GEA 282 EUR
APOSPC8927-1G APOSPC8927-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Formule: C₁₁H₈F₃N₃OS
Smeltpunt: 161…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01936330
CAS nummer: 400083-64-9