5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8928-100G PC8928-25G PC8928-5G
APOSPC8928-100GEA 64.3 EUR
APOSPC8928-100G APOSPC8928-25G APOSPC8928-5G
5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene
5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene
Formule: C₆H₂BrCl₂F
Kookpunt: 227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09996901
CAS nummer: 17318-08-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III