(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8933-100G PC8933-25G PC8933-5G
APOSPC8933-100GEA 128 EUR
APOSPC8933-100G APOSPC8933-25G APOSPC8933-5G
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Smeltpunt: 52…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368653
CAS nummer: 114897-91-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable