(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
PC8940-1G PC8940-500MG
APOSPC8940-1GEA 505 EUR
APOSPC8940-1G APOSPC8940-500MG
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₄F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12974801
CAS nummer: 184844-96-0