3-Fluoro-5-hydroxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-5-pyridinol, 5-Fluoropyridin-3-ol
PC8941-1G PC8941-5G PC8941-250MG
APOSPC8941-1GEA 39.5 EUR
APOSPC8941-1G APOSPC8941-5G APOSPC8941-250MG
3-Fluoro-5-hydroxypyridine 97%
3-Fluoro-5-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄FNO
Smeltpunt: 161…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095199
CAS nummer: 209328-55-2