3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8943-1G PC8943-500MG
APOSPC8943-1GEA 24.9 EUR
APOSPC8943-1G APOSPC8943-500MG
3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Formule: C3H7ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663715
CAS nummer: 617718-46-4