3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8951-1G PC8951-5G PC8951-25G
APOSPC8951-1GEA 43.8 EUR
APOSPC8951-1G APOSPC8951-5G APOSPC8951-25G
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Smeltpunt: 119…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797917
CAS nummer: 118276-06-5