2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8952-1G PC8952-5G PC8952-10G
APOSPC8952-1GEA 40.9 EUR
APOSPC8952-1G APOSPC8952-5G APOSPC8952-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Smeltpunt: 140…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235194
CAS nummer: 676500-39-3