2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8954-1G PC8954-250MG
APOSPC8954-1GEA 526 EUR
APOSPC8954-1G APOSPC8954-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formule: C₇H₂Cl₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056286
CAS nummer: 914636-56-9