2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8957-1G PC8957-10G PC8957-5G
APOSPC8957-1GEA 106 EUR
APOSPC8957-1G APOSPC8957-10G APOSPC8957-5G
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formule: C₉H₁₂FN
Kookpunt: 40 °C/5,25mmHg
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07777176
CAS nummer: 17797-10-3
UN: 3259
ADR: 8,III