4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dimethyl-4-fluorobenzoic acid
PC8961-1G PC8961-250MG PC8961-5G
APOSPC8961-1GEA 103 EUR
APOSPC8961-1G APOSPC8961-250MG APOSPC8961-5G
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₉FO₂
Smeltpunt: 144…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06208279
CAS nummer: 16633-50-4