4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8962-1G PC8962-250MG PC8962-5G
APOSPC8962-1GEA 200 EUR
APOSPC8962-1G APOSPC8962-250MG APOSPC8962-5G
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formule: C₁₂H₇F₃N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235203
CAS nummer: 914636-59-2